5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906351-1G PC906351-5G
APOSPC906351-1GEA 123 EUR
APOSPC906351-1G APOSPC906351-5G
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03413407
CAS nummer: 315-12-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable