N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
PC906379-1G PC906379-5G
APOSPC906379-1GEA 84.7 EUR
APOSPC906379-1G APOSPC906379-5G
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 459-25-6