cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC906397-1G PC906397-250MG PC906397-5G
APOSPC906397-1GEA 172 EUR
APOSPC906397-1G APOSPC906397-250MG APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037361
CAS nummer: 1202578-27-5