5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906427-1G PC906427-5G
APOSPC906427-1GEA 0 EUR
APOSPC906427-1G APOSPC906427-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formule: C₈H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093471
CAS nummer: 701-16-6