4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906433-1G PC906433-5G
APOSPC906433-1GEA 110 EUR
APOSPC906433-1G APOSPC906433-5G
4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
4-Fluorophenyl chlorothionoformate
Formule: C₇H₄ClFOS
Kookpunt: 82 °C
Smeltpunt: 84 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134402
CAS nummer: 42908-73-6
UN: 1760
ADR: 8,III