2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906439-1G PC906439-5G
APOSPC906439-1GEA 249 EUR
APOSPC906439-1G APOSPC906439-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
MW: 157.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275293
CAS nummer: 847502-90-3