4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC906453-1G PC906453-200MG
APOSPC906453-1GEA 527 EUR
APOSPC906453-1G APOSPC906453-200MG
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19442581
CAS nummer: 92367-11-8
UN: 3265
ADR: 8,III