3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906529-1G PC906529-250MG PC906529-5G
APOSPC906529-1GEA 256 EUR
APOSPC906529-1G APOSPC906529-250MG APOSPC906529-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
3-(Trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11007731
CAS nummer: 25199-76-2