(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC906569-1G PC906569-5G
APOSPC906569-1GEA 322 EUR
APOSPC906569-1G APOSPC906569-5G
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739153
CAS nummer: 79477-86-4