(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC9067-1G PC9067-5G PC9067-10G
APOSPC9067-1GEA 22 EUR
APOSPC9067-1G APOSPC9067-5G APOSPC9067-10G
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Formule: F₃COC₆H₄CH₂COOH
MW: 220.15 g/mol
Smeltpunt: 54…56 °C
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236325
CAS nummer: 220239-67-8