1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9069-1G PC9069-5G PC9069-25G
APOSPC9069-1GEA 22 EUR
APOSPC9069-1G APOSPC9069-5G APOSPC9069-25G
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₆F₄O₂
Kookpunt: 52 °C/50mmHg
Dichtheid: 1,3949 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458119
CAS nummer: 22236-12-0