4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC907298-100MG PC907298-250MG
APOSPC907298-100MGEA 33.7 EUR
APOSPC907298-100MG APOSPC907298-250MG
4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-8-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₄ClFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09837193
CAS nummer: 124429-27-2