2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907811-1G PC907811-250MG
APOSPC907811-1GEA 760 EUR
APOSPC907811-1G APOSPC907811-250MG
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₅ClFN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01346699
CAS nummer: 67316-43-2