Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Fluorocinnamic acid ethyl ester, Ethyl (2E)-3-(4-fluorophenyl)acrylate
PC907942-1G PC907942-5G
APOSPC907942-1GEA 155 EUR
APOSPC907942-1G APOSPC907942-5G
Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Ethyl 4-Fluorocinnamate
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
MW: 194.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02252626
CAS nummer: 352-03-4