2,3-Difluorophenyl isothiocyanate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907988-1G PC907988-250MG
APOSPC907988-1GEA 600 EUR
APOSPC907988-1G APOSPC907988-250MG
2,3-Difluorophenyl isothiocyanate 95%
2,3-Difluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃F₂NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 363179-57-1