Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC907992-1G PC907992-5G
APOSPC907992-1GEA 80.4 EUR
APOSPC907992-1G APOSPC907992-5G
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09996886
CAS nummer: 170108-07-3