4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1,3-dichloro-5-fluorobenzene
PC907999-1G PC907999-25G PC907999-5G
APOSPC907999-1GEA 22 EUR
APOSPC907999-1G APOSPC907999-25G APOSPC907999-5G
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene
Formule: C₆H₂BrCl₂F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845890
CAS nummer: 263333-82-0