3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9083-25G PC9083-5G PC9083-100G
APOSPC9083-25GEA 149 EUR
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G APOSPC9083-100G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Smeltpunt: 121…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016626
CAS nummer: 405-05-0