2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908550-100MG PC908550-250MG
APOSPC908550-100MGEA 30.8 EUR
APOSPC908550-100MG APOSPC908550-250MG
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine
Formule: C₇H₆FNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11865234
CAS nummer: 208111-28-8