3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908641-1G PC908641-250MG
APOSPC908641-1GEA 252 EUR
APOSPC908641-1G APOSPC908641-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753488
CAS nummer: 106877-32-1