2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908649-1G PC908649-250MG PC908649-5G
APOSPC908649-1GEA 74.6 EUR
APOSPC908649-1G APOSPC908649-250MG APOSPC908649-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂BrF₃N₂
Kookpunt: 55…56 °C
Smeltpunt: 21…23 °C
Dichtheid: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09802248
CAS nummer: 785777-87-9