4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908657-1G PC908657-250MG
APOSPC908657-1GEA 61.4 EUR
APOSPC908657-1G APOSPC908657-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole
Formule: C₉H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368140
CAS nummer: 288385-88-6