4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908668-250MG PC908668-500MG
APOSPC908668-250MGEA 417 EUR
APOSPC908668-250MG APOSPC908668-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411653
CAS nummer: 845866-48-0