5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908686-25G PC908686-5G
APOSPC908686-25GEA 213 EUR
APOSPC908686-25G APOSPC908686-5G
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 96%
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₃F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02998377
CAS nummer: 774-47-0