2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908703-1G PC908703-250MG PC908703-5G
APOSPC908703-1GEA 231 EUR
APOSPC908703-1G APOSPC908703-250MG APOSPC908703-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₆F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03848692
CAS nummer: 685853-98-9