3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Fluoro-4-piperidone Hydrochloride
PC908720-1G PC908720-5G PC908720-10G
APOSPC908720-1GEA 132 EUR
APOSPC908720-1G APOSPC908720-5G APOSPC908720-10G
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride
Formule: C₅H₉ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11506659
CAS nummer: 1070896-59-1