N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908738-25G PC908738-5G
APOSPC908738-25GEA 314 EUR
APOSPC908738-25G APOSPC908738-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04537942
CAS nummer: 162401-03-8