5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC908748-1G PC908748-5G
APOSPC908748-1GEA 161 EUR
APOSPC908748-1G APOSPC908748-5G
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
5-Fluoroisoindoline hydrochloride
Formule: C8H9ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832541
CAS nummer: 685565-15-5