4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC908905-1G PC908905-250MG
APOSPC908905-1GEA 139 EUR
APOSPC908905-1G APOSPC908905-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781448
CAS nummer: 885520-35-4