2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine
PC908941-1G PC908941-5G
APOSPC908941-1GEA 191 EUR
APOSPC908941-1G APOSPC908941-5G
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11099553
CAS nummer: 120351-93-1