2,4-Difluoro-5-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909005-1G PC909005-250MG
APOSPC909005-1GEA 0 EUR
APOSPC909005-1G APOSPC909005-250MG
2,4-Difluoro-5-nitroaniline 97%
2,4-Difluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038395
CAS nummer: 123344-02-5