1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9091-25G PC9091-100G PC9091-5G
APOSPC9091-25GEA 52.6 EUR
APOSPC9091-25G APOSPC9091-100G APOSPC9091-5G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Smeltpunt: 29…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458122
CAS nummer: 28342-75-8