Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9093-25G PC9093-5G
APOSPC9093-25GEA 86.2 EUR
APOSPC9093-25G APOSPC9093-5G
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate 97%
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093631
CAS nummer: 1999-00-4