2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9094-1G PC9094-5G PC9094-25G
APOSPC9094-1GEA 61.4 EUR
APOSPC9094-1G APOSPC9094-5G APOSPC9094-25G
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782056
CAS nummer: 699016-40-5