2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9095-1G PC9095-25G PC9095-5G
APOSPC9095-1GEA 22 EUR
APOSPC9095-1G APOSPC9095-25G APOSPC9095-5G
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Smeltpunt: 41…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093999
CAS nummer: 146137-76-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III