2,4-Difluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9097-100G PC9097-25G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 135 EUR
APOSPC9097-100G APOSPC9097-25G APOSPC9097-5G
2,4-Difluorophenylboronic acid
2,4-Difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Smeltpunt: 247…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318998
CAS nummer: 144025-03-6