N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC909739-1G PC909739-5G
APOSPC909739-1GEA 234 EUR
APOSPC909739-1G APOSPC909739-5G
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Formule: C₉H₄F₃NO₂S
Smeltpunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18449627
CAS nummer: 719-98-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable