Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909748-1G PC909748-250MG
APOSPC909748-1GEA 69.2 EUR
APOSPC909748-1G APOSPC909748-250MG
Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate 95%
Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22418249
CAS nummer: 942282-41-9