4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9099-1G PC9099-250MG PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA 51.2 EUR
APOSPC9099-1G APOSPC9099-250MG APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄OFI
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08236850
CAS nummer: 227609-88-3