2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Chloro-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC9100-10G PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA 106 EUR
APOSPC9100-10G APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₇ClF₃NO
Smeltpunt: 158…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084933
CAS nummer: 2707-23-5