5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910089-25G PC910089-5G
APOSPC910089-25GEA 287 EUR
APOSPC910089-25G APOSPC910089-5G
5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
5-Chloro-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1092349-89-7