4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910104-25G PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA 225 EUR
APOSPC910104-25G APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Formule: C₇H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879256
CAS nummer: 81932-03-8