3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9102-1G PC9102-250MG PC9102-5G PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA 22 EUR
APOSPC9102-1G APOSPC9102-250MG APOSPC9102-5G APOSPC9102-25G
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116467
CAS nummer: 723294-74-4