4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9105-1G PC9105-5G PC9105-10G
APOSPC9105-1GEA 87.6 EUR
APOSPC9105-1G APOSPC9105-5G APOSPC9105-10G
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173651
CAS nummer: 72293-96-0