4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9106-1G PC9106-5G PC9106-250MG
APOSPC9106-1GEA 60 EUR
APOSPC9106-1G APOSPC9106-5G APOSPC9106-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458123
CAS nummer: 159719-57-0