3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910743-1G PC910743-5G
APOSPC910743-1GEA 129 EUR
APOSPC910743-1G APOSPC910743-5G
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
3-Fluoro-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185605
CAS nummer: 1060805-03-9