4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910901-1G PC910901-5G
APOSPC910901-1GEA 234 EUR
APOSPC910901-1G APOSPC910901-5G
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formule: C₁₀H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01221416
CAS nummer: 2143-80-8