6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910926-100MG PC910926-1G PC910926-250MG
APOSPC910926-100MGEA 58.4 EUR
APOSPC910926-100MG APOSPC910926-1G APOSPC910926-250MG
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Formule: C₁₀H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234366
CAS nummer: 137114-68-2