4-Fluoro-m-anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-3-anisidine, 4-Fluoro-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-fluoroanisole
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 60 EUR
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluoro-m-anisidine
4-Fluoro-m-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00665789
CAS nummer: 64465-53-8