(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911112-1G PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA 191 EUR
APOSPC911112-1G APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03422203
CAS nummer: 399-44-0